Imprimer
1-(Methoxymethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902960-1G PC902960-5G
APOSPC902960-1GEA 89.9 EUR
APOSPC902960-1G APOSPC902960-5G
1-(Methoxymethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 96%
1-(Methoxymethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₉H₉F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11504959
Numéro CAS: 155820-05-6