Imprimer
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902959-1G PC902959-5G
APOSPC902959-1GEA 168 EUR
APOSPC902959-1G APOSPC902959-5G
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₉H₉F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11504958
Numéro CAS: 380633-51-2