Imprimer
3-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902939-1G PC902939-5G
APOSPC902939-1GEA 219 EUR
APOSPC902939-1G APOSPC902939-5G
3-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
3-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699689
Numéro CAS: 1033202-20-8