Imprimer
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902925-1G PC902925-5G
APOSPC902925-1GEA 31.6 EUR
APOSPC902925-1G APOSPC902925-5G
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839269
Numéro CAS: 180608-37-1