Imprimer
(R)-β-(4-Fluorophenyl)alaninol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propan-1-ol
PC902857-1G PC902857-250MG PC902857-500MG
APOSPC902857-1GEA 596 EUR
APOSPC902857-1G APOSPC902857-250MG APOSPC902857-500MG
(R)-β-(4-Fluorophenyl)alaninol 97%
(R)-β-(4-Fluorophenyl)alaninol
Formule: C₉H₁₂FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784088
Numéro CAS: 228422-47-7