Imprimer
2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902815-10G PC902815-1G PC902815-5G
APOSPC902815-10GEA 964 EUR
APOSPC902815-10G APOSPC902815-1G APOSPC902815-5G
2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09996933
Numéro CAS: 1003708-66-4