N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₇ClF₃NO Point de fusion: 62,5…64 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
351-38-2 |