Imprimer
2-Acetyl-3-fluoropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC902771-1G PC902771-5G PC902771-25G
APOSPC902771-1GEA 23.2 EUR
APOSPC902771-1G APOSPC902771-5G APOSPC902771-25G
2-Acetyl-3-fluoropyridine 98%
2-Acetyl-3-fluoropyridine
Formule: C₇H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659495
Numéro CAS: 87674-20-2