Imprimer
3-Fluoro-4-methoxythiophenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902760-1G PC902760-250MG
APOSPC902760-1GEA 304 EUR
APOSPC902760-1G APOSPC902760-250MG
3-Fluoro-4-methoxythiophenol 95%
3-Fluoro-4-methoxythiophenol
Formule: C₇H₇FOS
Poids moléculaire: 158.1933 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201751
Numéro CAS: 89818-27-9