Imprimer
2-(4-Fluorophenyl)piperazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902756-1G PC902756-250MG
APOSPC902756-1GEA 290 EUR
APOSPC902756-1G APOSPC902756-250MG
2-(4-Fluorophenyl)piperazine 95%
2-(4-Fluorophenyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₃FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 65709-33-3