Imprimer
2,4,5-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Methyl-2,4,5-trifluorobenzoic acid
PC902748-1G PC902748-5G
APOSPC902748-1GEA 139 EUR
APOSPC902748-1G APOSPC902748-5G
2,4,5-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 95%
2,4,5-Trifluoro-3-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972492
Numéro CAS: 112822-85-2