Imprimer
4,5-Difluoro-2-methylindole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902734-1G PC902734-250MG
APOSPC902734-1GEA 857 EUR
APOSPC902734-1G APOSPC902734-250MG
4,5-Difluoro-2-methylindole 95%
4,5-Difluoro-2-methylindole
Formule: C₉H₇F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 85462-60-8