Imprimer
2-Fluoro-3-hydroxy-6-picoline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Fluoro-6-methylpyridin-3-ol, 2-Fluoro-3-hydroxy-6-methylpyridine
PC902720-1G PC902720-250MG
APOSPC902720-1GEA 504 EUR
APOSPC902720-1G APOSPC902720-250MG
2-Fluoro-3-hydroxy-6-picoline 98%
2-Fluoro-3-hydroxy-6-picoline
Formule: C₆H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095222
Numéro CAS: 209328-87-0