Imprimer
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902715-1G PC902715-5G
APOSPC902715-1GEA 109 EUR
APOSPC902715-1G APOSPC902715-5G
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole 95%
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
Formule: C₉H₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03070563
Numéro CAS: 288401-62-7