Imprimer
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Fluoroethyl Tosylate, 2-Fluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid 2-Fluoroethyl ester
PC902702-1G PC902702-25G PC902702-100G
APOSPC902702-1GEA 94.5 EUR
APOSPC902702-1G APOSPC902702-25G APOSPC902702-100G
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate 97%
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate
Formule: C₉H₁₁FO₃S
Densité: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01658061
Numéro CAS: 383-50-6