Imprimer
5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Amino-2-fluoro-3-picoline, 6-Fluoro-5-methylpyridin-3-amine
PC902668-1G PC902668-25G PC902668-10G
APOSPC902668-1GEA 116 EUR
APOSPC902668-1G APOSPC902668-25G APOSPC902668-10G
5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine
Formule: C₆H₇FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095088
Numéro CAS: 186593-48-6