Imprimer
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-Oxide Tetrafluorobo, TATU, O-(7-Azabenzotriazole-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-(3H-[1,2,3]Triazolo[4,5-b]pyridin-3-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
PC902639-100G PC902639-25G PC902639-5G
APOSPC902639-100GEA 263 EUR
APOSPC902639-100G APOSPC902639-25G APOSPC902639-5G
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 98%
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Formule: C₁₀H₁₅BF₄N₆O
Point de fusion: 184 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064301
Numéro CAS: 873798-09-5
UN: 1759
ADR: 8,III