Imprimer
5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC902444-100G PC902444-25G
APOSPC902444-100GEA 488 EUR
APOSPC902444-100G APOSPC902444-25G
5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline 95%
5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline
Formule: C₇H₇FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368827
Numéro CAS: 633327-50-1