Imprimer
4-(Trifluoromethyl)indole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Trifluoromethyl)-1H-indole
PC902315-1G PC902315-250MG PC902315-5G
APOSPC902315-1GEA 127 EUR
APOSPC902315-1G APOSPC902315-250MG APOSPC902315-5G
4-(Trifluoromethyl)indole 97%
4-(Trifluoromethyl)indole
Formule: C₉H₆F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954766
Numéro CAS: 128562-95-8