6-Fluoro-1-methylbenzimidazole 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
6-Fluoro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
Formule:
C₈H₇FN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12546503 Numéro CAS: 1187385-86-9 |