Imprimer
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC902183-1G PC902183-250MG
APOSPC902183-1GEA 136 EUR
APOSPC902183-1G APOSPC902183-250MG
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole 97%
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole
Formule: C₇H₄BrFO₂
Poids moléculaire: 219.009 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16295053
Numéro CAS: 1226808-75-8