Imprimer
2-(3-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902034-1G PC902034-250MG
APOSPC902034-1GEA 609 EUR
APOSPC902034-1G APOSPC902034-250MG
2-(3-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid 98%
2-(3-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036911
Numéro CAS: 93748-20-0