Imprimer
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC902020-1G PC902020-250MG
APOSPC902020-1GEA 343 EUR
APOSPC902020-1G APOSPC902020-250MG
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₂
Poids moléculaire: 232.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10703524
Numéro CAS: 32445-89-9