2-(2-Fluorophenyl)oxazole 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₆FNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD15143568 Numéro CAS: 178672-06-5 |