Imprimer
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901939-1G PC901939-5G
APOSPC901939-1GEA 139 EUR
APOSPC901939-1G APOSPC901939-5G
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₁FO₂
Poids moléculaire: 194.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08442159
Numéro CAS: 151157-46-9