Imprimer
8-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901829-1G PC901829-5G
APOSPC901829-1GEA 140 EUR
APOSPC901829-1G APOSPC901829-5G
8-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
8-(Trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₆F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09744668
Numéro CAS: 317-57-7