Imprimer
5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylsulphanyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide
PC9018-1G PC9018-250MG
APOSPC9018-1GEA 154 EUR
APOSPC9018-1G APOSPC9018-250MG
5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide
Formule: C₁₀H₆F₆N₄OS
Poids moléculaire: 344.24 g/mol
Point de fusion: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174394
Numéro CAS: 175203-36-8