3,5-Difluoro-N-methylaniline 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₇F₂N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09878315 Numéro CAS: 470458-51-6 |