Imprimer
2-Ethoxy-4-fluoroaniline hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901682-1G PC901682-5G
APOSPC901682-1GEA 183 EUR
APOSPC901682-1G APOSPC901682-5G
2-Ethoxy-4-fluoroaniline hydrochloride 98%
2-Ethoxy-4-fluoroaniline hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115636
Numéro CAS: 850568-36-4