2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2,6-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formule:
C₁₁H₅F₆NO Poids moléculaire: 281.16 g/mol Point de fusion: 280…290 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00276581 Numéro CAS: 35877-04-4 |