Imprimer
2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropionic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid
PC901552-1G PC901552-5G
APOSPC901552-1GEA 214 EUR
APOSPC901552-1G APOSPC901552-5G
2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropionic acid 98%
2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropionic acid
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036900
Numéro CAS: 870849-49-3