Imprimer
N-Ethyl-4-fluorobenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901487-100G PC901487-25G PC901487-5G
APOSPC901487-100GEA 899 EUR
APOSPC901487-100G APOSPC901487-25G APOSPC901487-5G
N-Ethyl-4-fluorobenzamide 98%
N-Ethyl-4-fluorobenzamide
Formule: C₉H₁₀FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01214153
Numéro CAS: 772-18-9