Imprimer
3-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901467-1G PC901467-5G
APOSPC901467-1GEA 256 EUR
APOSPC901467-1G APOSPC901467-5G
3-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
3-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₉H₉FO₃
Poids moléculaire: 184.1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699646
Numéro CAS: 1033201-71-6