Imprimer
1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901464-100G PC901464-5G PC901464-25G
APOSPC901464-100GEA 538 EUR
APOSPC901464-100G APOSPC901464-5G APOSPC901464-25G
1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine 98%
1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₂FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00465428
Numéro CAS: 349644-07-1