2-Fluoro-3-hydroxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄FNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09839222 Numéro CAS: 1000339-24-1 |