Imprimer
N,N-Diethyl 2-fluorobenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901459-1G PC901459-25G PC901459-5G
APOSPC901459-1GEA 125 EUR
APOSPC901459-1G APOSPC901459-25G APOSPC901459-5G
N,N-Diethyl 2-fluorobenzamide 98%
N,N-Diethyl 2-fluorobenzamide
Formule: C₁₁H₁₄FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00460287
Numéro CAS: 10345-76-3