4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N,N-Dimethyl 4-fluorobenzamide
Formule:
C₉H₁₀FNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01214152 Numéro CAS: 24167-56-4 |