Imprimer
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroquinoline
PC9012-1G PC9012-5G PC9012-10G
APOSPC9012-1GEA 40.6 EUR
APOSPC9012-1G APOSPC9012-5G APOSPC9012-10G
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₄ClF₆N
Point de fusion: 46…48 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075104
Numéro CAS: 83012-13-9