Imprimer
5-Fluoro-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901184-1G PC901184-250MG PC901184-5G
APOSPC901184-1GEA 31.6 EUR
APOSPC901184-1G APOSPC901184-250MG APOSPC901184-5G
5-Fluoro-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one 96%
5-Fluoro-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one
Formule: C₇H₅FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663528
Numéro CAS: 1544-75-8