Imprimer
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4(3H)-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol
PC901130-1G PC901130-250MG
APOSPC901130-1GEA 171 EUR
APOSPC901130-1G APOSPC901130-250MG
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4(3H)-one 95%
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₅H₅FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16988103
Numéro CAS: 1480-91-7