Imprimer
3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901082-1G PC901082-5G PC901082-10G
APOSPC901082-1GEA 168 EUR
APOSPC901082-1G APOSPC901082-5G APOSPC901082-10G
3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)aniline 98%
3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)aniline
Formule: C₁₀H₁₃FN₂
Poids moléculaire: 180.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07403468
Numéro CAS: 93246-54-9