Imprimer
7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901003-1G PC901003-250MG
APOSPC901003-1GEA 203 EUR
APOSPC901003-1G APOSPC901003-250MG
7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₆F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11042923
Numéro CAS: 71082-51-4