Imprimer
2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC900745-1G PC900745-5G PC900745-10G
APOSPC900745-1GEA 127 EUR
APOSPC900745-1G APOSPC900745-5G APOSPC900745-10G
2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine 95%
2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₂FN
Poids moléculaire: 165.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663474
Numéro CAS: 72216-04-7