Imprimer
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Methyl-2-trifluoromethylpyrimidin-4-ol
PC900665-1G PC900665-5G
APOSPC900665-1GEA 270 EUR
APOSPC900665-1G APOSPC900665-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one 95%
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₆H₅F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2557-79-1