Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC900622-100G PC900622-25G
APOSPC900622-100GEA 376 EUR
APOSPC900622-100G APOSPC900622-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 98%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973744
Numéro CAS: 418762-26-2