Imprimer
6-Chloro-8-fluoro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Chloro-8-fluoro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
PC900613-1G PC900613-25G PC900613-5G
APOSPC900613-1GEA 145 EUR
APOSPC900613-1G APOSPC900613-25G APOSPC900613-5G
6-Chloro-8-fluoro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 97%
6-Chloro-8-fluoro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C₆H₃ClFN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09972195
Numéro CAS: 1020253-21-7