Imprimer
3-Bromo-5-fluoropyridine-N-oxide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC900555-1G PC900555-5G
APOSPC900555-1GEA 190 EUR
APOSPC900555-1G APOSPC900555-5G
3-Bromo-5-fluoropyridine-N-oxide 98%
3-Bromo-5-fluoropyridine-N-oxide
Formule: C₅H₃BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16036155
Numéro CAS: 1221793-60-7