2-Fluoro-4-méthylanisole 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₉FO Poids moléculaire: 140.16 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00060270 Numéro CAS: 399-55-3 |