Imprimer
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydrazinyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC8988-100MG PC8988-1G PC8988-250MG
APOSPC8988-100MGEA 37.7 EUR
APOSPC8988-100MG APOSPC8988-1G APOSPC8988-250MG
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₆F₃N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08056340
Numéro CAS: 89570-84-3