4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₃F₃IN Point de fusion: 24…26 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08234939 Numéro CAS: 590371-73-6 |